Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, kiinteä poistoputki, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
BGF130P BGF136P
215-0490EA 33.6 EUR
215-0490 215-0494
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, kiinteä poistoputki, Azlon®
Pullot Pesupullot
LDPE, läpikuultava, PP-suihkukorkilla.
  • Kapeat, kuusikulmaisiksi muotoillut pullot sopivat erityisen hyvin pieneenkin käteen
  • Tarkkaa kärkeä voi käyttää pipetin tapaan tai ohuen nestevanan suihkuttamiseen
Ergonomiset pesupullot, joissa kiinteä, valettu poistoputki ja irrotettava suihkukärki.