Tippapullo, korkissa kääntyvä suutin, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
BGE514P BGE520P BGE528P BGE530P BGE536P
215-0472EA 34 EUR
215-0472 215-0473 215-0474 215-0475 215-0476
Tippapullo, korkissa kääntyvä suutin, Azlon®
Pullot Tippapullo
LDPE, translucent.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää jopa +80 °C
  • Helppo käsitellä
Nozzle retracts into the cap to seal the bottle. Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels.