Erlenmeyerkolvi, leveä suuaukko, kierrekorkit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 120 EUR
214-7202 214-7203 214-7204
Erlenmeyerkolvi, leveä suuaukko, kierrekorkit, Nalgene®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
PC, läpinäkyvä PP-kierrekorkilla.
  • Kestävä, ravistimessa käytettynä lasipulloja turvallisempi
  • Pullot ja korkit voi autoklavoida. Toistuva autoklavointi voi kuitenkin heikentää sekä pullojen mekaanista kestävyyttä että läpinäkyvyyttä
  • Tiivis, sisukseton korkki estää sisältöä läikkymästä ja suojaa sitä kontaminaatioilta
Soveltuvat erinomaisesti ravintoalustojen valmistamiseen ja säilytykseen sekä erilaisiin viljelysprosesseihin.