Kolvi, Kjeldahl-pullo, kapeakaulainen, laajennetulla reunalla, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
212311707 212312403 212313605 212314404 212315109 212315409
214-4105EA 24.3 EUR
214-4105 214-4110 214-4115 214-4120 214-4122 214-4125
Kolvi, Kjeldahl-pullo, kapeakaulainen, laajennetulla reunalla, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Kjeldahl-pullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
With printed indication of contents and white labelling area.
Sertifikaatit: DIN 12360