Kierrekorkit, ilmausaukolliset, kertakäyttöisiin erlenmeyerpulloihin, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 40 EUR
214-1929 214-1930
Kierrekorkit, ilmausaukolliset, kertakäyttöisiin erlenmeyerpulloihin, Nalgene®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
HDPE, sininen, PTFE-membraani, steriili.
  • Steriili pakkaus, jossa jokainen korkki on pakattu erilliseen lämpösaumattuun muovipussiinsa
  • Lämpösaumattu hydrofobinen 0,2 µm PTFE-kalvo takaa tiiviyden
  • Soveltuu ainoastaan steriileihin kertakäyttöisiin Nalgene®-erlenmeyerpulloihin
Ilmanvaihto tapahtuu steriilisti tuuletuskorkkien läpi esimerkiksi ravistelijoissa ja suspendoiduissa soluviljelmissä.