VWR®, Kolvit, tasainen pohja, kapea tai leveä suuaukko
Toimittaja: VWR Collection
214-1187EA 8.4 EUR
214-1187 214-1188 214-1189 214-1190 214-1191 214-1192 214-1193 214-1194 214-1195 214-1196
VWR®, Kolvit, tasainen pohja, kapea tai leveä suuaukko
Kolvit ja erlenmeyerit Tasapohjaiset keittokolvit
Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Kylkeen on painettu tilavuus ja valkoinen alue omille merkinnöille.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Sertifikaatit: ISO 1773 (kapea suuaukko)
DIN 12347 (leveä suuaukko)