Erlenmeyerkolvit, kapea tai leveä suuaukko, vahvistettu reuna, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
212161407 212161707 212162403 212163202 212163605 212163905 212164404 212165409 212166302 212166808 212167307 212261405 212261705 212262401 212263209 212263603 212263903 212264402 212265407 212266309 219902702 212162806 212165306
214-1102EA 11.8 EUR
214-1102 214-1104 214-1106 214-1108 214-1110 214-1112 214-1114 214-1116 214-1118 214-1120 214-1122 214-1152 214-1154 214-1156 214-1158 214-1160 214-1162 214-1164 214-1166 214-1168 214-0337 214-1107 214-0338
Erlenmeyerkolvit, kapea tai leveä suuaukko, vahvistettu reuna, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Tilavuusasteikko ja alue omia merkintöjä varten.
Painettu jäljityskoodi (erätunnus), 214-1102 jäljityskoodittomia.
*Non DIN ISO size
DIN ISO 24450 wide mouth (except 214-1152 and 214-1168)
Sertifikaatit: ISO 1773 kapea suuaukko
DIN ISO 24450 leveä suuaukko