Dekantteri, matala malli, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
1203-0030 1203-0050 1203-0100 1203-0150 1203-0250 1203-0400 1203-0600 1203-1000 1203-2000 1203-4000
213-7130EA 44.9 EUR
213-7130 213-7131 213-7132 213-7133 213-7134 213-7135 213-7136 213-7137 213-7138 213-7139
Dekantteri, matala malli, Nalgene®
Dekantterit
PMP (TPX) crystal clear.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään +150 °C, voidaan autoklavoida +121 °C :ssa (enintään 20 minuuttia)
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Yleiseen laboratoriokäyttöön. Kaatonokka, helppolukuinen painettu tilavuusasteikko Kokokoodin, muovimateriaalikoodin ja suurimman sallitun käyttölämpötilan merkinnät sekä 'Ei liekinkestävä' -symboli. Pinoamista helpottavat urat. Valuttamaton kaatonokka mahdollistaa tarkan ja hallitun kaatamisen.
ISO 7056
Sertifikaatit: ISO 7056