Kahvallinen keittoastia
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L17/0 L17/000 L17/2 L17/4 L17/4/0
213-5903EA 96.7 EUR
213-5903 213-5902 213-5904 213-5905 213-5901
Kahvallinen keittoastia
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Kattilat
Posliini, lasitettu. Nokka ja posliinikahva. Valkoinen lasitettu sisältä ja ulkoa paitsi vanne.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä (1000 °C)
  • Vähäinen lämpölaajeneminen
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Sertifikaatit: EN 60672-3 Group C100, Type C110