Mittalasit, kartio
Toimittaja: KARTELL
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 18.5 EUR
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Mittalasit, kartio
Mittalasit Measuring Cylinders
PMP (TPX), crystal clear.
  • Poikkeuksellinen kemikaalinkestävyys, lämmönkestävyys jopa 170 °C
  • Särkymätön, voidaan autoklavoida
  • Nesteen määrä on helppo lukea
Erinomainen mittalasi monenlaisiin sovelluksiin. Valettu asteikko. Leveän pohjan ansiosta mittalasi pysyy vakaana pystyasennossa ja näytettä kaadettaessa.