Dekantteri, lasia, korkea malli, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 10.4 EUR
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Dekantteri, lasia, korkea malli, DURAN®
Dekantterit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, kaatonokka.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Dekantterin kyljessä tilavuusasteikko ja alue omia merkintöjä varten.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).
ISO 3819.