VWR®, Dekantteri, lasia, matala malli
Toimittaja: VWR Collection
213-1120EA 92.2 EUR
213-1120 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1130 213-1131 213-1132 213-0469
VWR®, Dekantteri, lasia, matala malli
Dekantterit
Borosilikaattilasia (3.3), kaatonokka.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Voidaan autoklavoida
  • Tilavuusasteikko ja alue omia merkintöjä varten
Edullinen vaihtoehto moniin laboratoriosovelluksiin.
DIN 12331, ISO 3819
Sertifikaatit: DIN 12331 ja ISO 3819