VWR®, Dekantterit, matala malli
Toimittaja: VWR Collection
213-0278EA 87.5 EUR
213-0278 213-0279 213-0280 213-0281 213-0282 213-0283 213-0284 213-0285 213-0286 213-0287 213-0288 213-0289 213-0290 213-0291 213-0292 213-0293 213-0294 213-0295 213-0296 213-0297 213-0298 213-0299 213-0300 213-0301 213-0302 213-0303 213-0304 213-0305
VWR®, Dekantterit, matala malli
Dekantterit
18/8 ruostumatonta terästä.
  • Vankka ja kestävä
  • Erinomainen lämmönkestävyys
  • Sileä pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Kattava valikoima metallisia dekanttereita monenlaiseen laboratoriokäyttöön. Kestävät syövyttäviä materiaaleja. Vaihtoehtoina reunus tai kaatonokka sekä kahvaton tai kahvallinen malli.