Ammoniumvetykarbonaatti ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
21219.292EA 85.2 EUR
21219.292
Ammoniumvetykarbonaatti ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Ammoniumvetykarbonaatti
Kaava: NH₄HCO₃
Sulamispiste: 35 °C
Tiheys: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00012138
CAS-numero: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm