Dekantteri, kolmio, Tricorn™
Toimittaja: Simport Scientific
B700-100 B700-1L B700-250 B700-400 B700-800 B700-50
212-9302EA 55.8 EUR
212-9302 212-9306 212-9303 212-9304 212-9305 212-9301
Dekantteri, kolmio, Tricorn™
Dekantterit
These Tricorn™ beakers are made of polypropylene, provide three dripless pouring spouts that offers more security.
  • Autoclavable
  • Tough and unbreakable
Suitable for use with commonly used acids, alkalis and solvents.
Pakkaus: All sizes are available 100 per case.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan