Koeputkitelineet, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 101 EUR
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Koeputkitelineet, Nalgene®
Koeputkitelineet Tube Racks
PC, kirkas valkoisella pohjalevyllä tai PP, valkoinen.
  • PC Lämmönkestävä voidaan autoklavoida, ei kellu vesihauteessa
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • PP Lämmönkestävä, ei voida autoklavoida. Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kaikissa telineissä on näytteiden tunnistamista helpottavat numero- ja kirjainmerkinnät
Ergonomiset kahvat helpottavat täysien telineiden siirtelyä. Tyhjät telineet voidaan pinota saman kokoisten telineiden kanssa päällekkäin.