Koeputkitelineet, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 25.8 EUR
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Koeputkitelineet, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Koeputkitelineet Tube Racks
ResMer™, värikoodattu.
  • Lämmönkestävä (135 °C), voidaan autoklavoida
  • Puolikkaat telineet vievät tavanomaisia telineitä vähemmän tilaa
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
ResMer™-valmistusmenetelmän ansiosta telineet kestävät pitkään kovassakin käytössä (kestää autoklavointia, pesut tiskikoneessa, kemiallista desinfiointia ja pakastamisen). Eri väriset telineet on helppo erottaa toisistaan. Kellumattomat telineet soveltuvat hyvin vesi- ja jäähauteisiin.