Koeputkitelineet, Unwire™, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
5970-0013 5970-0016 5970-0020 5970-0025 5970-0030 5970-0113 5970-0116 5970-0120 5970-0125 5970-0130 5970-0213 5970-0216 5970-0220 5970-0225 5970-0230 5970-0313 5970-0316 5970-0320 5970-0325 5970-0330 5970-0413 5970-0416 5970-0420 5970-0425 5970-0430 5970-0513 5970-0516 5970-0520 5970-0525 5970-0530
212-8111EA 35.7 EUR
212-8111 212-8121 212-8131 212-8141 212-8151 212-8100 212-8101 212-8132 212-8102 212-8103 212-8113 212-8123 212-8133 212-8143 212-8153 212-8114 212-8124 212-8134 212-8144 212-8154 212-8115 212-8125 212-8135 212-8145 212-8155 212-8116 212-8126 212-8136 212-8146 212-8156
Koeputkitelineet, Unwire™, Nalgene®
Koeputkitelineet Tube Racks
ResMer™, värikoodattu.
  • Lämmönkestävä (135 °C), voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
ResMer™-valmistusmenetelmän ansiosta telineet kestävät pitkään kovassakin käytössä (kestää autoklavointia, pesut tiskikoneessa, kemiallista desinfiointia ja pakastamisen). Eri väriset telineet on helppo erottaa toisistaan. Kellumattomat telineet soveltuvat hyvin vesi- ja jäähauteisiin.