Koeputkitelineet
Toimittaja: KARTELL
370 559 560 562
212-6100EA 22.7 EUR
212-6100 212-1420 212-1421 212-1422
Koeputkitelineet
Koeputkitelineet Tube Racks
PP, valkoinen.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä 121 °C, voidaan autoklavoida
  • Kevyt, särkymätön
Kaksi tai kolme tasoa.