Mikroputkitelineet, Handyrack-sarja
Toimittaja: Greiner Bio-One
999291_1 999293_1 999203_1 999207_1
GREI999291_1EA 4.9 EUR
GREI999291_1 212-0367 212-0369 212-0370
Mikroputkitelineet, Handyrack-sarja
Koeputkitelineet Tube Racks
PP.
Telineitä on saatavissa useita eri värejä tunnistamisen helpottamiseksi.
Handyrack 80
Telineeseen sopivat isommat mikroputket ja reunalliset 0,5 ml:n mikroputket.
Handyrack 96
Erinomainen pipetointiin 96-kuoppaisista levyistä ja 96-kuoppaisiin levyihin.
Tilaustiedot: Kannet on tilattava erikseen. Pyydä lisätietoja saatavilla olevista kansista ja muunvärisistä telineistä.