Mikrosentrifugiputket, 0,5 ml
Toimittaja: Brand
780507
211-2612EA 82 EUR
211-2612
Mikrosentrifugiputket, 0,5 ml
Putket Mikrosentrifugiputket
PP, autoklavoitavissa kiinnitetyllä korkilla.
  • Kestää sentrifugoinnin (10 000×g)
  • Litteä korkki on helppo puhkaista, ja siihen voi tehdä merkintöjä
  • Kiinteä, vesitiivis tulppa avautuu helposti