VWR®, Koeputkitelineet, Fold and Snap
Toimittaja: VWR Collection
211-0351EA 18.2 EUR
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, Koeputkitelineet, Fold and Snap
Koeputkitelineet Tube Racks
PP.
  • Helposti koottavat polypropeenitelineet on nopea napsauttaa kiinni toisiinsa
  • Pysyvät tukevasti paikoillaan vesihauteessa
  • Toimitetaan litteänä