Formaldehydi 36% vesiliuos stabiloitu, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara


Stabilization: Stabilised with methanol 10 %

20910.294EA 36.5 EUR
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldehydi 36% vesiliuos stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Formaldehydi
Kaava: CH₂O
Tiheys: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 66 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003274
CAS-numero: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR