Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals

208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 238 EUR
208582-1KG 208582-5KG
Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Kaava: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Sulamispiste: 400 °C
Tiheys: 2 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00147627
CAS-numero: 1318-02-1

Order Now

Testitulosten erittely

Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR