1-Butanoli ≥98.5%, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

20808.291EA 47.8 EUR
20808.291 20808.325 20808.360 20808.462
1-Butanoli ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
1-Butanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Kiehumispiste: 117,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002964
CAS-numero: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR