Natriumsulfidi-9 H2O ≥98.0% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
208043-500GEA 212 EUR
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
Natriumsulfidi-9 H2O ≥98.0% ACS, Fluka™
Natriumsulfidi-9 H2O
Kaava: Na₂S·9H₂O
Kiehumispiste: 920 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 50 °C
Tiheys: 1,43 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149184
CAS-numero: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) Max. 0.1 %
Iron (Fe) complying