Rikkihappo 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

20690.442EA 245 EUR
20690.442 20690.511 20690.330 20690.290
Rikkihappo 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kiehumispiste: 330 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –7.5 °C
Tiheys: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR