Rikkihappo 95% 95, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20685.295EA 27.1 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Rikkihappo 95% 95, TECHNICAL
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kiehumispiste: 330 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 10.38 °C
Tiheys: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 95 %