Fosforihappo 25%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Phosphoric acid
20629.463EA 437 EUR
20629.463
Fosforihappo 25%, TECHNICAL
Fosforihappo
Kaava: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kiehumispiste: 158
Sulamispiste: 21
Tiheys: 1.1462 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011340
CAS-numero: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 24 - 26 %