EDTA -dinatriumsuola dihydraatii, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Toimittaja: Avantor

2060.1000EA 167.28 EUR
2060.1000 2060-38
EDTA -dinatriumsuola dihydraatii, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA -dinatriumsuola dihydraatii
Kaava: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Sulamispiste: 255 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150037
CAS-numero: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR