D(+)-biotiini, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
2031-1
2031-1EA 203 EUR
2031-1
D(+)-biotiini, Sigma-Aldrich®
D(+)-biotiini
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Sulamispiste: 232…233 °C
Tiheys: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005541
CAS-numero: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231