Powder funnels, Quickfit®
Toimittaja: SciLabware
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 63 EUR
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Powder funnels, Quickfit®
Suppilot Suodatussuppilot Suppilot, kartiohiokset
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.