Hiosklemmari kartiohioksiin
Toimittaja: witeg Labortechnik
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 7.5 EUR
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Hiosklemmari kartiohioksiin
Kourat NS-hiospidikkeet
POM. Kartiohiosten liittämiseen tiiviisti ja turvallisesti. Kiristimet on valmistettu muovista, eivätkä ne naarmuta lasia, kuten perinteiset metallihioskiristimet saattavat tehdä.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävät (150 °C)
  • Tukevat, helppo asettaa ja irrottaa