Tiputussuppilot, sylinterimalliset, paineentasaus
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 131 EUR
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Tiputussuppilot, sylinterimalliset, paineentasaus
Suppilot Tippasuppilot, NS-hios
DURAN®, borosilicate glass, clear, with PTFE key.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Vakiohiokset, tilavuusasteikko. Hanassa kierresuoja.