Adapterit, joissa sulkuhana ja liitin
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 50.1 EUR
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
Adapterit, joissa sulkuhana ja liitin
Sovittimet Putkistoliittimet, NS-hios
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Vakiohioksellinen adapteri, hanassa on vakiohios ja täyslasinen kiikki ja letkuliitos on suora tai 90 asteen kulmassa. Liitoskohdan ulkohalkaisija on 8 mm.