Kierrejäähdytin vakiohioksilla
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 157 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Kierrejäähdytin vakiohioksilla
Jäähdyttimet
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Höyryjen jäähdytykseen. Vakiohios ylä- ja alapäässä. Vesi syötetään muoviliitinten kautta. Liitinten ulkohalkaisija on 8 mm, ja liitoskohdissa on GL 14-kierre.