Adapterit, joissa kierre ja vakiohios
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01311419 01311424 01311429 01311814 01311819 01311824 01312519 01312524 01311829 01312514 01312529 01311414 01313229
275-1122EA 15.3 EUR
275-1122 275-1123 201-1641 201-1642 201-1643 201-1644 275-1129 275-1130 201-1645 201-1031 201-1646 201-1640 201-1647
Adapterit, joissa kierre ja vakiohios
Sovittimet Sovittimet, NS-hios
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Adapterissa vakiohios ja DIN GL kierre.
DIN 12257