VWR®, Erlenmeyer -kolvi
Toimittaja: VWR Collection
201-1385EA 17.8 EUR
201-1385 201-1386 201-1387 201-1388 201-1389 201-1390 201-1391 201-1392 201-1393 201-1394 201-1395 201-1372 201-1373 201-1362 201-1363 201-1369 201-1370
VWR®, Erlenmeyer -kolvi
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Edullinen vaihtoehto moniin laboratoriosovelluksiin. Tilavuusasteikko ja alue omia merkintöjä varten.
DIN 12387
Sertifikaatit: DIN 12387