Pidikkeet kartiomallisille standardeille liittimille
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 25.2 EUR
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Pidikkeet kartiomallisille standardeille liittimille
Kourat NS-hiospidikkeet
Nikkelikromiterästä. Kapeneviin liitoskohtiin, joissa on hios.
  • Nopea, helppo asentaa ja purkaa
  • Kestää erittäin hyvin äärilämpötiloja, kestää hyvin kemikaaleja
Tilaustiedot: Kiinnitysruuvit lisävarusteena.