Adapters, receiver, with short or long stem, Quickfit®
Toimittaja: SciLabware
RA1/14 RA1/03 RA1/01 RA1/02 RA1/11 RA1/12 RA1/13 RA1/04
BIBBRA1/14EA 210 EUR
BIBBRA1/14 271-0004 271-0002 271-0003 271-0005 201-0618 201-0619 BIBBRA1/04
Adapters, receiver, with short or long stem, Quickfit®
Tislausosat Tislaussovittimet
PYREX®, borosilicate glass.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels.