VWR®, Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: VWR Collection
201-0546EA 36.3 EUR
201-0546 201-0547 201-0548 201-0549 201-0552
VWR®, Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilicate 3.3 glass, clear, with two angled side necks.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita lämpötiloja
  • Kestävät hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Edullinen vaihtoehto monenlaisiin laboratorion käyttötarkoituksiin. Matta kirjoituskenttä. Lasiin painettu tuotenumero helpottaa uusintatilauksia.
DIN 12394
Sertifikaatit: DIN 12394.