Vakiohiosten pidikkeet, Clipox® NS
Toimittaja: CLIPOX
10060 10010 10034 10029 10024 10019 10012 10045
201-0440EA 0 EUR
201-0440 201-0406 201-0437 201-0436 201-0435 201-0409 201-0407 201-0439
Vakiohiosten pidikkeet, Clipox® NS
Kourat NS-hiospidikkeet
Ruostumaton teräs jousilanka AISI 316 Ti.
  • Kestävät erittäin hyvin lämpöä, kemikaaleja ja happoja
  • Helppo asettaa paikoilleen ja poistaa molemmilla puolilla olevilla kahvoilla
  • Turvallinen vaaka- ja pystysuora liitäntä, joustaa pystysuunnassa, jos painetta on liikaa
Sertifikaatit: Standardin ISO 9001 vaatimusten mukaiset