Syöttöputki, taivutettu
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05260001 05260002 05260003 05260004 05263001 05263002 05263003 05263004
271-2401EA 27.7 EUR
271-2401 271-2402 201-0364 201-3108 201-0365 201-0366 201-0367 271-2403
Syöttöputki, taivutettu
Tislausosat Tislaussovittimet
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Vakiohios ja 105 asteen kulmaan taivutettu syöttöputki. Saatavana pitkä tai lyhyt syöttöputki.