Lisävarusteet, Screw caps with aperture
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01321018 01321014 01321025 01321032
201-0247EA 3.5 EUR
201-0247 201-0246 201-0248 201-0249
Lisävarusteet, Screw caps with aperture
Tulpat ja korkit Koeputkitulpat
PBT, red without seals.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
With central hole.