VWR®, Bellows-liittimet vakiohioksille
Toimittaja: VWR Collection
201-0062EA 52.5 EUR
201-0062 201-0063 201-0064 201-0065 201-0066 201-0067 201-0068
VWR®, Bellows-liittimet vakiohioksille
Sovittimet Sovittimet, NS-hios
PTFE, with ground joints on cone and socket.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Vesi-, kaasu- ja tyhjiötiivis
  • Lämmönkestävyys −200 to +280 °C
Puristusta ja taipumista kestävä, joustava liitos vaimentaa tärinää. Vakiohios. Vankkarakenteisessa liitoksessa on erittäin tehokkaat tiivisterenkaat, jotka estävät hiosten leikkautumista. Rasvaton liitos; rasvattomasta liitoksesta ei valu rasvajäämiä analyysiin. Taipuu jopa 120° asteen kulmaan.