Asetonitriili ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokraattinen laatu HPLC-analytiikkaan

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

20048.320EA 123 EUR
20048.320 20048.290 20048.360 20048.500 20048.911 20048.914 20048.9010 20048.9030
Asetonitriili ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokraattinen laatu HPLC-analytiikkaan
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 5 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (200 nm) Max. 0.1
Absorbance (210 nm) Max. 0.1
Absorbance (220 nm) Max. 0.05
Absorbance (230 nm) Max. 0.01
Absorbance (250 nm) Max. 0.005
Transmittance (200 nm) Min. 80 %
Transmittance (210 nm) Min. 85 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR