Resatsuriini, natriumsuola, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
199303-1G 199303-25G 199303-5G
199303-1GEA 40.5 EUR
199303-1G 199303-25G 199303-5G
Resatsuriini, natriumsuola, Sigma-Aldrich®
Resatsuriini, natriumsuola
Kaava: C₁₂H₆NNaO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005036
CAS-numero: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7d92ac93005222e575530afa8e86bd5a79064e&vid=fc1000dd6dc4e3b80d5d52e3a07862ccf7290ed3&prid=web&clid=SAPDAM