Benzamidine hydrochloride, Calbiochem®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Varoitus
199001-25 199001-5
199001-25EA 172 EUR
199001-25 199001-5
Benzamidine hydrochloride, Calbiochem®
Benzamidine hydrochloride
Kaava: C₇H₉ClN₂
Sulamispiste: 174…179 °C
MDL numero: MFCD00066285
CAS-numero: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4