Tiivisterenkaat pienille laippaliitoksille
Toimittaja: VACUUBRAND
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 13.8 EUR
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Tiivisterenkaat pienille laippaliitoksille
Sulkijakalvot ja -matot Tiivisterenkaat
Keskitys ulkorenkailla tapahtuu pienen laipan ulkohalkaisijassa, O-renkaan tiiviste painetaan sisäsäteeseen.
  • NBR:stä valmistettuja O-renkaita voidaan käyttää −25...+80 °C:n lämpötiloissa, FPM:stä valmistettuja O-renkaita voidaan käyttää −40...+150 °C:n lämpötiloissa
  • Ulkoinen keskitys, samaa rengasta voidaan käyttää kahteen nimellisleveyteen
  • Vakuumipuolella ei ole aukkoja
PBT, O-rengastiivisteet valmistettu NBR:stä tai FPM:stä.