Pöytämallinen imujärjestelmä, VACUSIP
Toimittaja: Integra
159000 159010
181-0276EA 1050 EUR
181-0276 181-0275
Pöytämallinen imujärjestelmä, VACUSIP
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
Laboratoriossa on päivittäin hävitettävä pieniä nestemääriä. Tähän sisältyy ylimääräisen nesteen poisto reaktioputkista, supernatantin imu sentrifugointivaiheiden jälkeen, pesuliuosten poisto mikrolevyiltä ja paljon muuta. Tähän asti tämä on tehty usein omatekoisilla järjestelmillä, jotka koostuvat keräyspullosta, alkeellisesta imuvälineestä ja ulkoisesta vakuumilähteestä.
  • Pienikokoinen järjestelmä sopii jokaiselle työpöydälle
  • VACUSIPin akkuversion käyttö poistaa johtosotkun vetokaapista ja lisää liikkuvuutta
  • Integroitu pumppu toimii äänettömästi ja